2-Methylbutyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
A1076-25ML A1076-500ML
TCIAA1076-25MLEA 220 NOK
TCIAA1076-25ML TCIAA1076-500ML
2-Methylbutyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Methylbutyl acetate
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Tetthet: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 36°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040494
CAS-nummer: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
FN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&vid=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %