2-Butoksyetylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Butylglycol acetate
B0700-25ML B0700-500ML
TCIAB0700-25MLEA 220 NOK
TCIAB0700-25ML TCIAB0700-500ML
2-Butoksyetylacetat ≥98.0% (by GC)
2-Butoksyetylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kokepunkt: 192°C
Smeltepunkt: -64°C
Tetthet: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00009457
CAS-nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&vid=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.20 %
Acid Value max. 0.2