1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M0544-25G M0544-500G
TCIAM0544-25GEA 220 NOK
TCIAM0544-25G TCIAM0544-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
Kokepunkt: 78°C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 63°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008488
CAS-nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&vid=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %