Valeric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Pentanoic anhydride
V0006-25ML V0006-500ML V0006-100ML
TCIAV0006-25MLEA 260 NOK
TCIAV0006-25ML TCIAV0006-500ML TCIAV0006-100ML
Valeric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Valeric anhydride
Formel: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Kokepunkt: 227°C
Smeltepunkt: –56 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00009477
CAS-nummer: 2082-59-9
EINECS: 218-212-9
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&vid=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %