Butyl nitrite ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Nitrous acid butyl ester
N0376-25ML
N0376-500ML
TCIAN0376-25MLEA
380
NOK
TCIAN0376-25ML
TCIAN0376-500ML
Butyl nitrite ≥95.0% (by GC)
Butyl nitrite
Formel:
C₄H₉NO₂ MW: 103,12 g/mol Kokepunkt: 76°C Tetthet: 0,88 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 10 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00002058 CAS-nummer: 544-16-1 EINECS: 208-862-1 FN: 2351 ADR: 3,II Merck Indeks: 14,01582 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |