2-Propanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isopropylsulphonyl chloride
I0291-25G I0291-5G
TCIAI0291-25GEA 1600 NOK
TCIAI0291-25G TCIAI0291-5G
2-Propanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC)
2-Propanesulphonyl chloride
Formel: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00007453
CAS-nummer: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&vid=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %