Benzyl butyrate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B0756-25G B0756-500G
TCIAB0756-25GEA 220 NOK
TCIAB0756-25G TCIAB0756-500G
Benzyl butyrate ≥97.0% (by GC)
Benzyl butyrate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Kokepunkt: 240°C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 114°C
MDL nummer: MFCD00027133
CAS-nummer: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45cf5d82cdb966bedbd88693bffea14c89f1089f&vid=45cf5d82cdb966bedbd88693bffea14c89f1089f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %