Dibenzyl malonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
M1080-25G M1080-500G M1080-100G
TCIAM1080-25GEA 785 NOK
TCIAM1080-25G TCIAM1080-500G TCIAM1080-100G
Dibenzyl malonate ≥95.0% (by GC)
Dibenzyl malonate
Formel: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284,31 g/mol
Kokepunkt: 234°C
Tetthet: 1,137 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004779
CAS-nummer: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=196f53065787ee5d3d569aaeeacfdd22f1dc2a26&vid=196f53065787ee5d3d569aaeeacfdd22f1dc2a26&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %