4-Bromo-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3033-25G B3033-5G
TCIAB3033-25GEA 1125 NOK
TCIAB3033-25G TCIAB3033-5G
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Kokepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Tetthet: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00041312
CAS-nummer: 875-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&vid=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C