2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3802-25G D3802-5G
TCIAD3802-25GEA 2500 NOK
TCIAD3802-25G TCIAD3802-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
MDL nummer: MFCD00190128
CAS-nummer: 99479-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fc5fcbe915073edb07f013035ee67cd537073b4&vid=7fc5fcbe915073edb07f013035ee67cd537073b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C