2-Klor-4-metokysfenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Chlor-4-hydroxyanisole
C1487-25G
C1487-5G
TCIAC1487-25GEA
6025
NOK
TCIAC1487-25G
TCIAC1487-5G
2-Klor-4-metokysfenol ≥98.0% (by GC)
2-Klor-4-metokysfenol
Formel:
C₇H₇ClO₂ MW: 158,58 g/mol Kokepunkt: 242 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 46…47 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00070773 CAS-nummer: 18113-03-6 EINECS: 242-007-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |