Propylester av gallussyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
G0018-25G G0018-500G
TCIAG0018-25GEA 365 NOK
TCIAG0018-25G TCIAG0018-500G
Propylester av gallussyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Propylester av gallussyre
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Kokepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 145…148 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002196
CAS-nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Indeks: 14,07859
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&vid=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Drying loss max. 1.0 %