2-Fluoro-4-iodoaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0417-25G F0417-5G
TCIAF0417-25GEA 795 NOK
TCIAF0417-25G TCIAF0417-5G
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Kokepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52…54 °C
MDL nummer: MFCD00011738
CAS-nummer: 29632-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c6d4cb70029784381d1997881b8a21aff4f23d&vid=18c6d4cb70029784381d1997881b8a21aff4f23d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C