4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
F0367-25G F0367-5G
TCIAF0367-25GEA 1250 NOK
TCIAF0367-25G TCIAF0367-5G
4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Smeltepunkt: 74 °C
MDL nummer: MFCD00042528
CAS-nummer: 394-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd692ab3cb86adf06f4f650699195d587a3bd8b&vid=9dd692ab3cb86adf06f4f650699195d587a3bd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Green to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C