4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0436-1G F0436-5G
TCIAF0436-1GEA 260 NOK
TCIAF0436-1G TCIAF0436-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00070797
CAS-nummer: 450-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&vid=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %