4-Nitro-o-anisidine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
M0118-25G M0118-500G
TCIAM0118-25GEA 220 NOK
TCIAM0118-25G TCIAM0118-500G
4-Nitro-o-anisidine ≥99.0% (by GC)
4-Nitro-o-anisidine
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139 °C
Tetthet: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007363
CAS-nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&vid=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency