2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
D3577-25G D3577-5G
TCIAD3577-25GEA 1700 NOK
TCIAD3577-25G TCIAD3577-5G
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromo-p-toluidine
Formel: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
Kokepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79 °C
MDL nummer: MFCD00007641
CAS-nummer: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C