2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2750-25G D2750-5G
TCIAD2750-25GEA 850 NOK
TCIAD2750-25G TCIAD2750-5G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
MDL nummer: MFCD02093760
CAS-nummer: 290835-85-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d094409e0a2eca39dd4125e72c14c04384a19bf&vid=0d094409e0a2eca39dd4125e72c14c04384a19bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %