2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
C1977-25G C1977-5G
TCIAC1977-25GEA 675 NOK
TCIAC1977-25G TCIAC1977-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Kokepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 45 °C
MDL nummer: MFCD00011652
CAS-nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b8ca928a842051db8048c0c2142bc17de98226&vid=21b8ca928a842051db8048c0c2142bc17de98226&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C