2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
H0789-25G H0789-5G
TCIAH0789-25GEA 1050 NOK
TCIAH0789-25G TCIAH0789-5G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Smeltepunkt: 51 °C
Tetthet: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
MDL nummer: MFCD00008730
CAS-nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c1ec5704c528e690870a03103853cef5833892&vid=17c1ec5704c528e690870a03103853cef5833892&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency