5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
F0318-25G F0318-5G
TCIAF0318-25GEA 1100 NOK
TCIAF0318-25G TCIAF0318-5G
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Smeltepunkt: 56 °C
MDL nummer: MFCD00011668
CAS-nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942d3f2fa13fda7eed9d34bc426cc854cef4e95&vid=6942d3f2fa13fda7eed9d34bc426cc854cef4e95&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency