4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
F0723-25G F0723-5G
TCIAF0723-25GEA 2625 NOK
TCIAF0723-25G TCIAF0723-5G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00143203
CAS-nummer: 1481-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6193a715028c5e66899386783e03f63f62cd2146&vid=6193a715028c5e66899386783e03f63f62cd2146&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %