4'-Isopropylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: p-Isopropylacetophenone, 4-Isopropylacetophenone
I0570-25ML I0570-5ML
TCIAI0570-25MLEA 2200 NOK
TCIAI0570-25ML TCIAI0570-5ML
4'-Isopropylacetophenone ≥95.0% (by GC)
4'-Isopropylacetophenone
Formel: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Kokepunkt: 238°C
Tetthet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00048297
CAS-nummer: 645-13-6
EINECS: 211-433-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=889c0bec97ae0a3d93305cf88af1c12345331359&vid=889c0bec97ae0a3d93305cf88af1c12345331359&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %