Isoforon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
I0151-25ML I0151-500ML
TCIAI0151-25MLEA 220 NOK
TCIAI0151-25ML TCIAI0151-500ML
Isoforon ≥97.0% (by GC)
Isoforon
Formel: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Kokepunkt: 215°C
Smeltepunkt: –8°C
Tetthet: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 84°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001584
CAS-nummer: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Indeks: 14,05196
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&vid=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %