1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
P0812-25G P0812-500G P0812-100G
TCIAP0812-25GEA 230 NOK
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G TCIAP0812-100G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0% (by GC)
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Kokepunkt: 246°C
Smeltepunkt: –38 °C
Tetthet: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 124°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005970
CAS-nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %