Benzetoniumklorid ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hyamine
B0044-25G B0044-500G B0044-100G
TCIAB0044-25GEA 285 NOK
TCIAB0044-25G TCIAB0044-500G TCIAB0044-100G
Benzetoniumklorid ≥97.0% (by HPLC)
Benzetoniumklorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Smeltepunkt: 164…166 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,01074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a686f20df70088d15ec7af9020630bcb515f31d&vid=8a686f20df70088d15ec7af9020630bcb515f31d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency