Jern ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0444-25G D0444-500G D0444-100G
TCIAD0444-25GEA 220 NOK
TCIAD0444-25G TCIAD0444-500G TCIAD0444-100G
Jern ≥98.0% (by GC)
Jern
Formel: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186,04 g/mol
Kokepunkt: 249°C
Smeltepunkt: 172…175 °C
Tetthet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001427
CAS-nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 14,04037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&vid=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C