Trifenylfosfin oksid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0625-25G T0625-500G T0625-100G
TCIAT0625-25GEA 230 NOK
TCIAT0625-25G TCIAT0625-500G TCIAT0625-100G
Trifenylfosfin oksid ≥98.0% (by GC)
Trifenylfosfin oksid
Formel: C₁₈H₁₅OP
Kokepunkt: ? 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 155…158 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
MDL nummer: MFCD00002080
CAS-nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&vid=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C