N,N-Dimetyl-1-naftylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
D0755-25G D0755-500G
TCIAD0755-25GEA 1200 NOK
TCIAD0755-25G TCIAD0755-500G
N,N-Dimetyl-1-naftylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetyl-1-naftylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kokepunkt: 274°C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 140°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003919
CAS-nummer: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,03252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&vid=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %