1-Acetylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A0052-25G
A0052-500G
TCIAA0052-25GEA
395
NOK
TCIAA0052-25G
TCIAA0052-500G
1-Acetylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Acetylnaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₀O MW: 170,21 g/mol Kokepunkt: 298°C Smeltepunkt: 9…11 °C Tetthet: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: ≥ 100 °C |
MDL nummer:
MFCD00004013 CAS-nummer: 941-98-0 EINECS: 213-384-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |