1-Acetylnaphthalene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A1044-25G A1044-500G
TCIAA1044-25GEA 270 NOK
TCIAA1044-25G TCIAA1044-500G
1-Acetylnaphthalene ≥95.0% (by GC)
1-Acetylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokepunkt: 298°C
Smeltepunkt: 9…11 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 100 °C
MDL nummer: MFCD00004013
CAS-nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3a625e5dc0997debceba4a19819fc0ceb8caf2&vid=7b3a625e5dc0997debceba4a19819fc0ceb8caf2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %