2,6-Dimethyl-4-pyrone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
D0794-25G D0794-5G
TCIAD0794-25GEA 2225 NOK
TCIAD0794-25G TCIAD0794-5G
2,6-Dimethyl-4-pyrone ≥99.0% (by GC)
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…131 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00006579
CAS-nummer: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dd480c23fbf69375145a65a6472814b6dcfff51&vid=7dd480c23fbf69375145a65a6472814b6dcfff51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency