2-(Methylthio)pyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methylthiopyrazine
M1821-25G M1821-5G
TCIAM1821-25GEA 525 NOK
TCIAM1821-25G TCIAM1821-5G
2-(Methylthio)pyrazine ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)pyrazine
Formel: C₅H₆N₂S
MW: 126,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00041024
CAS-nummer: 21948-70-9
EINECS: 244-675-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5153c37814f3a323c60c008ed99e97f637d5a2&vid=fd5153c37814f3a323c60c008ed99e97f637d5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C