2-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromo-4-nitropyridine N-oxide, 2-Bromo-4-nitropyridine 1-oxide
B3145-1G B3145-5G
TCIAB3145-1GEA 500 NOK
TCIAB3145-1G TCIAB3145-5G
2-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
MDL nummer: MFCD00160743
CAS-nummer: 52092-43-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21248a53eefc6ce6ebc352e969649917e2ce0bb7&vid=21248a53eefc6ce6ebc352e969649917e2ce0bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C