2-Chloro-4-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2283-1G C2283-25G C2283-5G
TCIAC2283-1GEA 595 NOK
TCIAC2283-1G TCIAC2283-25G TCIAC2283-5G
2-Chloro-4-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Smeltepunkt: 53,5…54 °C
MDL nummer: MFCD00661454
CAS-nummer: 23056-36-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890be5df1425423f2f0644ef14b170855128cfb3&vid=890be5df1425423f2f0644ef14b170855128cfb3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C