1,3-Dimethyladamantane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1081-25ML D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA 2025 NOK
TCIAD1081-25ML TCIAD1081-5ML
1,3-Dimethyladamantane ≥99.0% (by GC)
1,3-Dimethyladamantane
Formel: C₁₂H₂₀
MW: 164,29 g/mol
Kokepunkt: 201°C
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 0,9016 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53°C
MDL nummer: MFCD00074755
CAS-nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&vid=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %