(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Leverandør: TCI
Synonymer: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
B1406-1G B1406-5G B1406-25G
TCIAB1406-1GEA 715 NOK
TCIAB1406-1G TCIAB1406-5G TCIAB1406-25G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Smeltepunkt: 239…242 °C
MDL nummer: MFCD00010805
CAS-nummer: 76189-55-4
Merck Indeks: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b307c6f778e9ac0a72b83cf07d5b91036949b595&vid=b307c6f778e9ac0a72b83cf07d5b91036949b595&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 99.0 ee%