(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
B1405-1G B1405-5G
TCIAB1405-1GEA 745 NOK
TCIAB1405-1G TCIAB1405-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Smeltepunkt: 241…242 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010805
CAS-nummer: 76189-56-5
Merck Indeks: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&vid=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 98.0 ee%