(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
T1792-25G T1792-5G
TCIAT1792-25GEA 5850 NOK
TCIAT1792-25G TCIAT1792-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CF₃
MW: 176,14 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Flash punkt: 84°C
MDL nummer: MFCD00004498
CAS-nummer: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&vid=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %