(2,4-Diklorofenoksy)eddiksyre ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D0396-25G D0396-500G
TCIAD0396-25GEA 380 NOK
TCIAD0396-25G TCIAD0396-500G
(2,4-Diklorofenoksy)eddiksyre ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(2,4-Diklorofenoksy)eddiksyre
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Kokepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 137…139 °C
Tetthet: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004300
CAS-nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,02796
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&vid=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C