1-Bromo-3-phenoxypropane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Bromopropyl phenyl ether, (3-Bromopropoxy)benzene, 3-Phenoxypropyl bromide
P1027-25G P1027-250G
TCIAP1027-25GEA 715 NOK
TCIAP1027-25G TCIAP1027-250G
1-Bromo-3-phenoxypropane ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-3-phenoxypropane
Formel: (C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br
MW: 215,09 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Tetthet: 1,365 g/cm³ (16 °C)
Flash punkt: 96°C
MDL nummer: MFCD00000256
CAS-nummer: 588-63-6
EINECS: 209-623-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5c8efb071e642b9ed8f2e1780ee2d1c86cae389&vid=e5c8efb071e642b9ed8f2e1780ee2d1c86cae389&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %