Benzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
B0098-25G
B0098-5G
TCIAB0098-25GEA
985
NOK
TCIAB0098-25G
TCIAB0098-5G
Benzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Benzoylacetonitrile
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN MW: 145,16 g/mol Kokepunkt: 160°C Smeltepunkt: 83,5 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00001942 CAS-nummer: 614-16-4 EINECS: 210-369-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 83.0 deg-C |