Benzyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0426-25G I0426-5G
TCIAI0426-25GEA 2225 NOK
TCIAI0426-25G TCIAI0426-5G
Benzyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
Benzyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Tetthet: 1,0838 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 45°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009701
CAS-nummer: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
FN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&vid=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %