4-(Trifluoromethyl)benzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
T1508-25G
T1508-5G
TCIAT1508-25GEA
1875
NOK
TCIAT1508-25G
TCIAT1508-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₈F₃N MW: 175,15 g/mol Kokepunkt: 113°C Tetthet: 1,229 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 75°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00010220 CAS-nummer: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 FN: 1760 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |