2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0732-1G F0732-5G
TCIAF0732-1GEA 1050 NOK
TCIAF0732-1G TCIAF0732-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Kokepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…45 °C
MDL nummer: MFCD00082477
CAS-nummer: 239087-08-2
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70f8a1e7f46387f5d98368d6e3a7ecbf83ead10&vid=b70f8a1e7f46387f5d98368d6e3a7ecbf83ead10&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C