3,5-Bis(trifluormetyl)bensyl bromid ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B1867-25G B1867-5G
TCIAB1867-25GEA 3225 NOK
TCIAB1867-25G TCIAB1867-5G
3,5-Bis(trifluormetyl)bensyl bromid ≥96.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluormetyl)bensyl bromid
Formel: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Tetthet: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 26°C
MDL nummer: MFCD00009905
CAS-nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
FN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad100a64d1a2269c7aec7927e8d2a3963cc4f5c&vid=8ad100a64d1a2269c7aec7927e8d2a3963cc4f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %