5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
F0748-1G F0748-5G
TCIAF0748-1GEA 875 NOK
TCIAF0748-1G TCIAF0748-5G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
MDL nummer: MFCD01631528
CAS-nummer: 261951-71-7
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=debcd5b5bdc86613d67c198ddfcde6e77ac47975&vid=debcd5b5bdc86613d67c198ddfcde6e77ac47975&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %