1-Adamantanemethanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
H0420-1G H0420-25G H0420-5G
TCIAH0420-1GEA 220 NOK
TCIAH0420-1G TCIAH0420-25G TCIAH0420-5G
1-Adamantanemethanol ≥99.0% (by GC)
1-Adamantanemethanol
Formel: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Kokepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115…118 °C
MDL nummer: MFCD00074751
CAS-nummer: 770-71-8
EINECS: 212-225-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe4202f36bdd2d3357ecb878212c5dc6793fc04&vid=9fe4202f36bdd2d3357ecb878212c5dc6793fc04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency