4-Methylbenzyl mercaptan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Xylene-α-thiol
M0682-25ML M0682-5ML
TCIAM0682-25MLEA 5200 NOK
TCIAM0682-25ML TCIAM0682-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan ≥97.0% (by GC)
4-Methylbenzyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Tetthet: 1,034 g/cm³ (23 °C)
MDL nummer: MFCD00039652
CAS-nummer: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&vid=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %