1,2,3,4-Tetraphenylcyclopentadiene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene
T1333-1G T1333-5G
TCIAT1333-1GEA 1325 NOK
TCIAT1333-1G TCIAT1333-5G
1,2,3,4-Tetraphenylcyclopentadiene ≥98.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetraphenylcyclopentadiene
Formel: C₂₉H₂₂
MW: 370,49 g/mol
Smeltepunkt: 182…184 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001355
CAS-nummer: 15570-45-3
EINECS: 239-619-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20a165f358329c58e24b5a84632418e1278aaed1&vid=20a165f358329c58e24b5a84632418e1278aaed1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C